Lithiummethanolat 1 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lithiummethylat, Methanol Lithiumsalz, Lithiummethoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
408794-100ML 408794-800ML
SIAL408794-100MLEA 171 EUR
SIAL408794-100ML SIAL408794-800ML
Lithiummethanolat 1 mol/l in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lithiummethanolat
Formel: CH₃LiO
Molecular Weight: 37,98 g/mol
MDL: MFCD00036357
CAS-Nummer: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3274
ADR: 3,II