5-Brom-2-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0430-5G OT-0430-25G
COBBOT-0430-5GEA 26.2 EUR
COBBOT-0430-5G COBBOT-0430-25G
5-Brom-2-methoxyphenol
5-Brom-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇BrO₂
Molecular Weight: 203.0300 g/mol
MDL: MFCD00673137
CAS-Nummer: 37942-01-1