3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H25823.06 H25823.03
H25823.06EA 348 EUR
H25823.06 H25823.03
3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95% CAS No.: 436799-33-6 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 44-46° Boiling Point: 65-66°/19mm MDL No.: MFCD04972700
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molecular Weight: 226,00 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972700
CAS-Nummer: 436799-33-6