3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
661112-500MG
661112-5G
SIAL661112-500MGEA
85.9
EUR
SIAL661112-500MG
SIAL661112-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃N Molecular Weight: 226,00 g/mol |
MDL:
MFCD04972700 CAS-Nummer: 436799-33-6 |