5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
661104-500MG
661104-5G
SIAL661104-500MGEA
76.6
EUR
SIAL661104-500MG
SIAL661104-5G
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₃BrF₃N Molecular Weight: 226,00 g/mol |
MDL:
MFCD06657686 CAS-Nummer: 436799-32-5 |