Tiglinsäure

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid

SB00765.1 SB00765.10 SB00765.50
MAYBSB00765.1EA 0 EUR
MAYBSB00765.1 MAYBSB00765.10 MAYBSB00765.50
Tiglinsäure
Tiglinsäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
MDL: MFCD00066864
CAS-Nummer: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR