Tiglinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W359904-100G-K W359904-1KG-K W359904-5KG-K
SIALW359904-100G-KEA 102 EUR
SIALW359904-100G-K SIALW359904-1KG-K SIALW359904-5KG-K
Tiglinsäure, Sigma-Aldrich®
Tiglinsäure
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
MDL: MFCD00066864
CAS-Nummer: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III