2-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26218.MC
H26218.ME
H26218.MCEA
93.4
EUR
H26218.MC
H26218.ME
2-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 348-27-6
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 168-170°
MDL No.: MFCD06797918
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,11 g/mol Schmelzpunkt: 168…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797918 CAS-Nummer: 348-27-6 EINECS: None |