3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19325.03
L19325.06
L19325.03EA
81.2
EUR
L19325.03
L19325.06
3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 405-05-0
Molecular Formula: C7H5FO2
Formula Weight: 140.11
Melting Point: 121-124°
Beilstein Reference: 3234259
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,11 g/mol Schmelzpunkt: 121…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016626 CAS-Nummer: 405-05-0 |