3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
009205-1G 009205-5G 009205-25G
FLUO009205-1GEA 42.9 EUR
FLUO009205-1G FLUO009205-5G FLUO009205-25G
3-Fluor-4-hydroxybenzaldehyd
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Molecular Weight: 140,11 g/mol
MDL: MFCD00016626
CAS-Nummer: 405-05-0