4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpyrimidine-4,6-diol, 2-Methyl-4,6-pyrimidinediol
A10535.09
A10535.18
A10535.09EA
40.9
EUR
A10535.09
A10535.18
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidin ≥99%
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 40497-30-1
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point:
Formel:
C₅H₆N₂O₂ Molecular Weight: 126,12 g/mol Schmelzpunkt: >360 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006104 CAS-Nummer: 40497-30-1 EINECS: 254-941-9 |