N-Acetyl-β-D-glucosamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
270940100 270941000 270945000
ACRO270940100EA 27.1 EUR
ACRO270940100 ACRO270941000 ACRO270945000
N-Acetyl-β-D-glucosamin 98%
N-Acetyl-β-D-glucosamin
Formel: C₈H₁₅NO₆
Schmelzpunkt: 211 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00136044
CAS-Nummer: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 4 hrs)
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +39° to +45° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)