N-Acetyl-β-D-glucosamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose, D-GlcNAc, N-Acetyl-D-glucosamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A8625-10MG A8625-5G
SIALA8625-10MGEA 35 EUR
SIALA8625-10MG SIALA8625-5G
N-Acetyl-β-D-glucosamin, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-β-D-glucosamin
Formel: C₈H₁₅NO₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136044
CAS-Nummer: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2