2-Desoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (3R,4S,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D3179-1G D3179-250MG D3179-5G
SIALD3179-1GEA 272 EUR
SIALD3179-1G SIALD3179-250MG SIALD3179-5G
2-Desoxy-D-glucose, Sigma-Aldrich®
2-Deoxy-D-glucose
Formel: C₆H₁₂O₅
Molecular Weight: 164,16 g/mol
MDL: MFCD00151328
CAS-Nummer: 154-17-6
EINECS: 205-823-0