2,4,6-Tribrom-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1009-5G
OT-1009-1G
COBBOT-1009-5GEA
0
EUR
COBBOT-1009-5G
COBBOT-1009-1G
2,4,6-Tribrom-3-(trifluormethyl)phenol
2,4,6-Tribrom-3-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₂Br₃F₃O |
MDL:
MFCD13195740 CAS-Nummer: 384-87-2 |