Ammoniumeisen(III)citrat, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
0846-500GEA
250
EUR
0846-500G
0846-100G
Ammoniumeisen(III)citrat, Reagenzqualität
Ammoniumeisen(III)citrat
Formel:
C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013099 CAS-Nummer: 1185-57-5 EINECS: 214-686-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic | ≤ 0,0004% |
Iron (III) | 20,5 - 22,5% |
Lead | ≤ 0,003% |
Solubility (5.0%, Water) | Pass |
Zinc | ≤ 0,1% |