Ölrot O biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
CI 26125
189400250
189401000
ACRO189400250EA
41.2
EUR
ACRO189400250
ACRO189401000
Ölrot O biologische Färbemittel
Ölrot O
Formel:
C₂₆H₂₄N₄O Molecular Weight: 408,51 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003898 CAS-Nummer: 1320-06-5 EINECS: 215-295-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark green to blue-red to brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥70 % |