o-Kresolphthalein
Lieferant: Thermo Scientific
A12899.18EA
120
EUR
A12899.18
A12899.99
A12899.09
o-Kresolphthalein
o-Kresolphthalein
Formel:
C₂₂H₁₈O₄ Molecular Weight: 346,39 g/mol Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005912 CAS-Nummer: 596-27-0 EINECS: 209-881-8 Merck Index: 14,2576 |