β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: beta-NADH disodium salt hydrate, beta-Nicotinamide adenine dinucleotide disodium salt hydrate, β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na2, reduced form) hydrate
N8129-100MG N8129-500MG N8129-50MG N8129-1G N8129-5G
SIALN8129-100MGEA 66.5 EUR
SIALN8129-100MG SIALN8129-500MG SIALN8129-50MG SIALN8129-1G SIALN8129-5G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·H₂O
MDL: MFCD03791273
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3