ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat, oxidierte Form (NADP) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
N5755-100MG N5755-500MG N5755-1G
SIALN5755-100MGEA 233 EUR
SIALN5755-100MG SIALN5755-500MG SIALN5755-1G
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat, oxidierte Form (NADP) Hydrat, Sigma-Aldrich®
ß-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat, oxidierte Form (NADP) Hydrat
Formel: C₂₁H₂₈N₇O₁₇P₃·H₂O
CAS-Nummer: 53-59-8
EINECS: 200-178-1