1,2-Dichlor-3-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Dichlorofluorobenzene
004706-1G 004706-5G
FLUO004706-1GEA 31.1 EUR
FLUO004706-1G FLUO004706-5G
1,2-Dichlor-3-fluorbenzol
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂F
Molecular Weight: 164,9924 g/mol
MDL: MFCD00060647
CAS-Nummer: 36556-50-0