1,3-Dichlor-5-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Dichlorofluorobenzene
004709-5G 004709-10G
FLUO004709-5GEA 45.8 EUR
FLUO004709-5G FLUO004709-10G
1,3-Dichlor-5-fluorbenzol
1,3-Dichloro-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂F
Molecular Weight: 164,9900 g/mol
MDL: MFCD00060652
CAS-Nummer: 1435-46-7