1-Chlor-2,6-difluorbenzol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Chloro-1,3-difluorobenzene
FL13251.POR
013251-25G
013251-5G
013251-1G
CHMPFL13251.POREA
0
EUR
CHMPFL13251.POR
FLUO013251-25G
FLUO013251-5G
FLUO013251-1G
1-Chlor-2,6-difluorbenzol
1-Chloro-2,6-difluorobenzene
Formel:
C₆H₃ClF₂ Molecular Weight: 148,5378 g/mol |
MDL:
MFCD00142604 CAS-Nummer: 38361-37-4 |