3-Hydroxy-4-iodbenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
BTB10430.250 BTB10430DA
CHMPBTB10430.250EA 0 EUR
CHMPBTB10430.250 MAYBBTB10430DA
3-Hydroxy-4-iodbenzaldehyd
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO₂
Molecular Weight: 248,0179 g/mol
MDL: MFCD00114697
CAS-Nummer: 135242-71-6