3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
140414-25G
140414-5G
SIAL140414-25GEA
53.5
EUR
SIAL140414-25G
SIAL140414-5G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyd
Formel:
C₁₅H₂₂O₂ Molecular Weight: 234,34 g/mol |
MDL:
MFCD00191998 CAS-Nummer: 37942-07-7 |