N,N'-Bis(3-aminopropyl)propan-1,3-diamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 1,5,9,13-Tetraazatridecane
402280250 402280050
ACRO402280250EA 457 EUR
ACRO402280250 ACRO402280050
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propan-1,3-diamin 97%
N,N'-Bis(3-aminopropyl)propan-1,3-diamin
Formel: C₉H₂₄N₄
Molecular Weight: 188,31 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1 mmHg)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008213
CAS-Nummer: 4605-14-5
EINECS: 225-007-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %