Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
132750010 132750050
ACRO132750010EA 55.7 EUR
ACRO132750010 ACRO132750050
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) 97%
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Formel: C₁₀H₂₆N₄
Siedepunkt: 130 °C (,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Dichte: 0,937 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008215
CAS-Nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
Water ≤3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)