Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S3256-1G S3256-25G S3256-5G
SIALS3256-1GEA 93.4 EUR
SIALS3256-1G SIALS3256-25G SIALS3256-5G
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin), Sigma-Aldrich®
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Formel: C₁₀H₂₆N₄
MDL: MFCD00008215
CAS-Nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2