Spermin Tetrahydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
85605-1G 85605-25G 85605-5G
SIAL85605-1GEA 108 EUR
SIAL85605-1G SIAL85605-25G SIAL85605-5G
Spermin Tetrahydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Spermin Tetrahydrochlorid
Formel: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
MDL: MFCD00012914
CAS-Nummer: 306-67-2
EINECS: 206-189-8