Spermin Tetrahydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S2876-5G
S2876-100G
S2876-10G
S2876-1G
S2876-25G
SIALS2876-5GEA
298
EUR
SIALS2876-5G
SIALS2876-100G
SIALS2876-10G
SIALS2876-1G
SIALS2876-25G
Spermin Tetrahydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Spermin Tetrahydrochlorid
Formel:
C₁₀H₃₀Cl₄N₄ |
MDL:
MFCD00012914 CAS-Nummer: 306-67-2 EINECS: 206-189-8 |