3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl, TMB 2HCl, TMB dihydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T3405-100TAB T3405-50TAB T3405-5TAB
SIALT3405-100TABEA 548 EUR
SIALT3405-100TAB SIALT3405-50TAB SIALT3405-5TAB
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid, Sigma-Aldrich®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Dihydrochlorid
Formel: C₁₆H₂₀N₂·2HCl
Molecular Weight: 313.27 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012961
CAS-Nummer: 64285-73-0
EINECS: 264-769-6