(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethoxy(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 1,1,1-Trifluoro-3-[dimethoxy(methyl)silyl]propane
L17292.06
L17292.14
L17292.06EA
48.4
EUR
L17292.06
L17292.14
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan ≥97%
(3,3,3-Trifluorpropyl)dimethoxymethylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 358-67-8
Molecular Formula: C6H13F3O2Si
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.3576
Boiling Point: 85°/150mm
Beilstein Reference: 1753237
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00053175
Formel:
C₆H₁₃F₃O₂Si Molecular Weight: 202,25 g/mol Siedepunkt: 85 °C (150 mmHg) Dichte: 1,100 Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053175 CAS-Nummer: 358-67-8 EINECS: 206-619-4 ADR: 3,III |