1,2-Diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
667897-1G
667897-5G
SIAL667897-1GEA
220
EUR
SIAL667897-1G
SIAL667897-5G
1,2-Diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
1,2-Diethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Formel:
C₈H₂₂O₂Si₂ |
CAS-Nummer:
18419-84-6 |