1,2-Bis(dichlorphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
261920-1G 261920-5G
SIAL261920-1GEA 71.2 EUR
SIAL261920-1G SIAL261920-5G
1,2-Bis(dichlorphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dichlorphosphino)ethan
Formel: C₂H₄Cl₄P₂
Molecular Weight: 231,813 g/mol
MDL: MFCD00009609
CAS-Nummer: 28240-69-9
UN: 3265
ADR: 8,II