Bacitracin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B0125-1250KU B0125-250KU B0125-50KU
SIALB0125-1250KUEA 343 EUR
SIALB0125-1250KU SIALB0125-250KU SIALB0125-50KU
Bacitracin, Sigma-Aldrich®
Bacitracin
Formel: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Molecular Weight: 1421,60 g/mol
MDL: MFCD00062640
CAS-Nummer: 1405-87-4