Bacitracin Zinksalz, potency min. 60 Units/mg
Lieferant: Thermo Scientific
226110050
226110010
ACRO226110050EA
58.1
EUR
ACRO226110050
ACRO226110010
Bacitracin Zinksalz, potency min. 60 Units/mg
Bacitracin zinc salt
Formel:
C₆₆H₁₀₁N₁₇O₁₆SZn Schmelzpunkt: 250 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28168035 CAS-Nummer: 1405-89-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige to light grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5.0 % |
Potency | ≥60 U/mg (On dried substance) |
pH | 6.0 to 7.5 (10 % solution) |
Zinc (Zn) | 4.0 to 6.0 % (on dried substance) |