(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18725.0025 8.18725.0100
8.18725.0025EA 104 EUR
8.18725.0025 8.18725.0100
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(-)-Di-p-toluoyl-L-weinsäure
Formel: C₂₀H₁₈O₈
MDL: MFCD00064440
CAS-Nummer: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 165 - 171 °C
Molar Mass 386.36 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3