(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
302510250
302511000
302515000
ACRO302510250EA
34.7
EUR
ACRO302510250
ACRO302511000
ACRO302515000
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure 98+%
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure
Formel:
C₁₈H₁₄O₈ Molecular Weight: 358,31 g/mol Schmelzpunkt: 150…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063222 CAS-Nummer: 17026-42-5 EINECS: 241-097-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 155 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +117° to +123° (20 °C, 589 nm) (c=5, methanol) |