(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
B24754.09
B24754.18
B24754.30
B24754.09EA
22.3
EUR
B24754.09
B24754.18
B24754.30
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure, wasserfrei 99%
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure
Purity: 99%
CAS No.: 17026-42-5
Molecular Formula: C18H14O8
Formula Weight: 358.31
Melting Point: 154-156°
Beilstein Reference: 2227343
Formel:
C₁₈H₁₄O₈ Molecular Weight: 358.31 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063222 CAS-Nummer: 17026-42-5 EINECS: 241-097-1 |