TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TCEP HCl
363830010 363830100
ACRO363830010EA 85.3 EUR
ACRO363830010 ACRO363830100
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Molecular Weight: 286.65 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50mg/ml water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥97.5 %