Diphenylphosphinsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

148710050 148710250
ACRO148710050EA 46.6 EUR
ACRO148710050 ACRO148710250
Diphenylphosphinsäure 99%
Diphenylphosphinic acid
Formel: C₁₂H₁₁O₂P
Molecular Weight: 218.19 g/mol
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002132
CAS-Nummer: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 196 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR