Diphenylphosphinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11563.06 A11563.14 A11563.22
A11563.06EA 47.7 EUR
A11563.06 A11563.14 A11563.22
Diphenylphosphinsäure ≥99%
Diphenylphosphinic acid
Purity: 99% CAS No.: 1707-03-5 Molecular Formula: C12H11O2P Formula Weight: 218.19 Melting Point: 193-197° Beilstein Reference: 2804567
Formel: C₁₂H₁₁O₂P
Molecular Weight: 218,19 g/mol
Schmelzpunkt: 193…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002132
CAS-Nummer: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5