(R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure ≥98%, ee 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L19410.03
L19410.06
L19410.14
L19410.03EA
37.7
EUR
L19410.03
L19410.06
L19410.14
(R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure ≥98%, ee 98%
(R)-(+)-Tetrahydrofuran-2-carbonsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 87392-05-0
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 139°(282°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 4658739
Optical Rotation: +4° (c=1 in methanol)
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00211271
Formel:
C₅H₈O₃ Siedepunkt: 244 °C Dichte: 1,213 Flammpunkt: 139 °C (282 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00211271 CAS-Nummer: 87392-05-0 UN: 3265 ADR: 8,III |