2,5-Dihydro-2,5-dimethoxy-2-methylfuran
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,5-Dimethoxy-2-methyl-2,5-dihydrofuran
SB01757DA SB01757EA SB01757.50
MAYBSB01757DAEA 0 EUR
MAYBSB01757DA MAYBSB01757EA MAYBSB01757.50
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxy-2-methylfuran
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxy-2-methylfuran
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,1684 g/mol
MDL: MFCD00126939
CAS-Nummer: 22414-24-0
EINECS: 244-972-6