Synperonic® F68
Lieferant: Serva
Synonyme: PEG-PPG-PEG, Kolliphor® P 188, Synperonic® F68, Lutrol® F68, Pluronic® F-68
35724.01 35724.02
SERA35724.01EA 45.2 EUR
SERA35724.01 SERA35724.02
Synperonic® F68
Kolliphor® P 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68)
Formel: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Molecular Weight: 8400
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082049
CAS-Nummer: 9003-11-6