2,6-Diaminopurin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
A15649.03 A15649.06
A15649.03EA 28.7 EUR
A15649.03 A15649.06
2,6-Diaminopurin 98%
2,6-Diaminopurine
Purity: 98% CAS No.: 1904-98-9 Molecular Formula: C5H6N6 Formula Weight: 150.14 Melting Point: ca 302° Beilstein Reference: 9624 Merck Reference: 14,2985 MDL No.: MFCD00213668
Formel: C₅H₆N₆
Molecular Weight: 150,14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 302 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213668
CAS-Nummer: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Merck Index: 14,2985