2,6-Diaminopurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
247847-1G 247847-5G
SIAL247847-1GEA 42.9 EUR
SIAL247847-1G SIAL247847-5G
2,6-Diaminopurin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diaminopurine
Formel: C₅H₆N₆
Molecular Weight: 150,14 g/mol
MDL: MFCD00213668
CAS-Nummer: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2