2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
B22594.03 B22594.06 B22594.14
B22594.03EA 77.5 EUR
B22594.03 B22594.06 B22594.14
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure ≥98%
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 6813-38-3 Molecular Formula: C12H8N2O4 Formula Weight: 244.21 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00015430
Formel: C₁₂H₈N₂O₄
Molecular Weight: 244,20 g/mol
Schmelzpunkt: >310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015430
CAS-Nummer: 6813-38-3