5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7872-1G PY-7872-25G PY-7872-5G
COBBPY-7872-1GEA 0 EUR
COBBPY-7872-1G COBBPY-7872-25G COBBPY-7872-5G
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 219,0400 g/mol
MDL: MFCD00038016
CAS-Nummer: 56686-16-9