5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
457418-1G 457418-5G
SIAL457418-1GEA 67.6 EUR
SIAL457418-1G SIAL457418-5G
5-Brom-2,4-dimethoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 219,0400 g/mol
MDL: MFCD00038016
CAS-Nummer: 56686-16-9